missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human BHLHB2 Partial ORF (NP_003661, 130 a.a. - 229 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_003661 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 8553 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16108815
|
Abnova™
H00008553-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16198805
|
Abnova™
H00008553-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a basic helix-loop-helix protein expressed in various tissues. Expression in the chondrocytes is responsive to the addition of Bt2cAMP. The encoded protein is believed to be involved in the control of cell differentiation. [provided by RefSeq]
Sequence: LSGRNVETGQEMFCSGFQTCAREVLQYLAKHENTRDLKSSQLVTHLHRVVSELLQGGTSRKPSDPAPKVMDFKEKPSSPAKGSEGPGKNCVPVIQRTFAHEspecificaciones
NP_003661 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
BHLHB2/DEC1/FLJ99214/SHARP-2/STRA13/Stra14 | |
BHLHE40 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
8553 | |
BHLHB2 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
LSGRNVETGQEMFCSGFQTCAREVLQYLAKHENTRDLKSSQLVTHLHRVVSELLQGGTSRKPSDPAPKVMDFKEKPSSPAKGSEGPGKNCVPVIQRTFAH | |
RUO | |
BHLHE40 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |