missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human BCCIP Partial ORF (AAH09771, 210 a.a. - 314 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso AAH09771
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 56647
Peso molecular 36.96kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16102233
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00056647-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16112233
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00056647-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene product was isolated on the basis of its interaction with BRCA2 and p21 proteins. It is an evolutionarily conserved nuclear protein with multiple interacting domains. The N-terminal half shares moderate homology with regions of calmodulin and M-calpain, suggesting that it may also bind calcium. Functional studies indicate that this protein may be an important cofactor for BRCA2 in tumor suppression, and a modulator of CDK2 kinase activity via p21. This protein has also been implicated in the regulation of BRCA2 and RAD51 nuclear focus formation, double-strand break-induced homologous recombination, and cell cycle progression. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene. [provided by RefSeq]

Sequence: NKPCGKCYFYLLISKTFVEAEKNNSKKKPSNKKKAALMFANAEEEFFYEKAILKFNYSVQEESDTCLGGKWSFDDVPMTPLRTVMLIPGDKMNEIMDKLKEYLSV
Especificaciones

Especificaciones

AAH09771
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.96kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
TOK-1/TOK1
BCCIP
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
56647
BCCIP (Human) Recombinant Protein (Q01)
NKPCGKCYFYLLISKTFVEAEKNNSKKKPSNKKKAALMFANAEEEFFYEKAILKFNYSVQEESDTCLGGKWSFDDVPMTPLRTVMLIPGDKMNEIMDKLKEYLSV
RUO
BCCIP
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications