missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human BCAS1 Partial ORF (NP_003648, 1 a.a. - 80 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_003648
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 8537
Peso molecular 34.54kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16108765
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00008537-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16198755
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00008537-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene resides in a region at 20q13 which is amplified in a variety of tumor types and associated with more aggressive tumor phenotypes. Among the genes identified from this region, it was found to be highly expressed in three amplified breast cancer cell lines and in one breast tumor without amplification at 20q13.2. However, this gene is not in the common region of maximal amplification and its expression was not detected in the breast cancer cell line MCF7, in which this region is highly amplified. Although not consistently expressed, this gene is a candidate oncogene. [provided by RefSeq]

Sequence: MGNQMSVPQRVEDQENEPEAETYQDNASALNGVPVVVSTHTVQHLEEVDLGISVKTDNVATSSPETTEISAVADANGKNL
Especificaciones

Especificaciones

NP_003648
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
34.54kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
AIBC1/NABC1
BCAS1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
8537
BCAS1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
MGNQMSVPQRVEDQENEPEAETYQDNASALNGVPVVVSTHTVQHLEEVDLGISVKTDNVATSSPETTEISAVADANGKNL
RUO
BCAS1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications