Learn More
Abnova™ Human BBS1 Partial ORF (NP_078925, 187 a.a. - 295 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_078925
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 582
Peso molecular 37.73kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16195154
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00000582-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16185154
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00000582-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Mutations in this gene have been observed in patients with the major form (type 1) of Bardet-Biedl syndrome. The encoded protein may play a role in eye, limb, cardiac and reproductive system development. [provided by RefSeq]
Sequence: NQHKSNSIKRQTVITTMTTLKKNLADEDAVSCLVLGTENKELLVLDPEAFTILAKMSLPSVPVFLEVSGQFDVEFRLAAACRNGNIYILRRDSKHPKYCIELSAQPVGL
Especificaciones
Especificaciones
NP_078925
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.73kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BBS2L2/FLJ23590/MGC126183/MGC126184/MGC51114
BBS1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
582
BBS1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
NQHKSNSIKRQTVITTMTTLKKNLADEDAVSCLVLGTENKELLVLDPEAFTILAKMSLPSVPVFLEVSGQFDVEFRLAAACRNGNIYILRRDSKHPKYCIELSAQPVGL
RUO
BBS1