Learn More
Abnova™ Human BAT5 Full-length ORF (NP_066983.1, 1 a.a. - 558 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_066983.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 7920
Peso molecular 89.6kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16102202
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00007920-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16192192
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00007920-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
A cluster of genes, BAT1-BAT5, has been localized in the vicinity of the genes for TNF alpha and TNF beta. These genes are all within the human major histocompatibility complex class III region. The protein encoded by this gene is thought to be involved in some aspects of immunity. [provided by RefSeq]
Sequence: MAKLLSCVLGPRLYKIYRERDSERAPASVPETPTAVTAPHSSSWDTYYQPRALEKHADSILALASVFWSISYYSSPFAFFYLYRKGYLSLSKVVPFSHYAGTLLLLLAGVACLRGIGRWTNPQYRQFITILEATHRNQSSENKRQLANYNFDFRSWPVDFHWEEPSSRKESRGGPSRRGVALLRPEPLHRGTADTLLNRVKKLPCQITSYLVAHTLGRRMLYPGSVYLLQKALMPVLLQGQARLVEECNGRRAKLLACDGNEIDTMFVDRRGTAEPQGQKLVICCEGNAGFYEVGCVSTPLEAGYSVLGWNHPGFAGSTGVPFPQNEANAMDVVVQFAIHRLGFQPQDIIIYAWSIGGFTATWAAMSYPDVSAMILDASFDDLVPLALKVMPDSWRGLVTRTVRQHLNLNNAEQLCRYQGPVLLIRRTKDEIITTTVPEDIMSNRGNDLLLKLLQHRYPRVMAEEGLRVVRQWLEASSQLEEASIYSRWEVEEDWCLSVLRSYQAEHGPDFPWSVGEDMSADGRRQLALFLARKHLHNFEATHCTPLPAQNFQMPWHL
Especificaciones
Especificaciones
NP_066983.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
89.6kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
D6S82E/NG26
BAT5
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
7920
BAT5 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
RUO
BAT5