missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human BAI2 Partial ORF (NP_001694, 22 a.a. - 108 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_001694
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 576
Peso molecular 35.31kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16192121
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00000576-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16182121
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00000576-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

BAI1, a p53-target gene, encodes brain-specific angiogenesis inhibitor, a seven-span transmembrane protein and is thought to be a member of the secretin receptor family. Brain-specific angiogenesis proteins BAI2 and BAI3 are similar to BAI1 in structure, have similar tissue specificities and may also play a role in angiogenesis. [provided by RefSeq]

Sequence: DPAPSACSALASGVLYGAFSLQDLFPTIASGCSWTLENPDPTKYSLYLRFNRQEQVCAHFAPRLLPLDHYLVNFTCLRPSPEEAVAQ
Especificaciones

Especificaciones

NP_001694
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.31kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BAI2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
576
BAI2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
DPAPSACSALASGVLYGAFSLQDLFPTIASGCSWTLENPDPTKYSLYLRFNRQEQVCAHFAPRLLPLDHYLVNFTCLRPSPEEAVAQ
RUO
BAI2
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications