Learn More
Abnova™ Human BAG2 Partial ORF (NP_004273, 102 a.a. - 211 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004273 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 9532 |
Peso molecular | 37.84kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16110886
|
Abnova™
H00009532-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16100886
|
Abnova™
H00009532-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
BAG proteins compete with Hip for binding to the Hsc70/Hsp70 ATPase domain and promote substrate release. All the BAG proteins have an approximately 45-amino acid BAG domain near the C terminus but differ markedly in their N-terminal regions. The predicted BAG2 protein contains 211 amino acids. The BAG domains of BAG1, BAG2, and BAG3 interact specifically with the Hsc70 ATPase domain in vitro and in mammalian cells. All 3 proteins bind with high affinity to the ATPase domain of Hsc70 and inhibit its chaperone activity in a Hip-repressible manner. [provided by RefSeq]
Sequence: RNPQQQESLKHATRIIDEVVNKFLDDLGNAKSHLMSLYSACSSEVPHGPVDQKFQSIVIGCALEDQKKIKRRLETLLRNIENSDKAIKLLEHSKGAGSKTLQQNAESRFNEspecificaciones
NP_004273 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.84kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
BAG-2/KIAA0576/MGC149462/dJ417I1.2 | |
BAG2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
9532 | |
BAG2 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
RNPQQQESLKHATRIIDEVVNKFLDDLGNAKSHLMSLYSACSSEVPHGPVDQKFQSIVIGCALEDQKKIKRRLETLLRNIENSDKAIKLLEHSKGAGSKTLQQNAESRFN | |
RUO | |
BAG2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |