Learn More
Abnova™ Human AYP1 Full-length ORF (NP_115569.2, 1 a.a. - 164 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_115569.2
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 84153
Peso molecular 44.2kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16195663
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00084153-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16185663
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00084153-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene encodes a ribonuclease H subunit that can cleave ribonucleotides from RNA:DNA duplexes. Mutations in this gene cause Aicardi-Goutieres syndrome-3, a disease that causes severe neurologic dysfunction. A pseudogene for this gene has been identified on chromosome Y, near the sex determining region Y (SRY) gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MESGDEAAIERHRVHLRSATLRDAVPATLHLLPCEVAVDGPAPVGRFFTPAIRQGPEGLEVSFRGRCLRGEEVAVPPGLVGYVMVTEEKKVSMGKPDPLRDSGTDDQEEEPLERDFDRFIGATANFSRFTLWGLETIPGPDAKVRGALTWPSLAAAIHAQVPED
Especificaciones
Especificaciones
NP_115569.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
44.2kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MESGDEAAIERHRVHLRSATLRDAVPATLHLLPCEVAVDGPAPVGRFFTPAIRQGPEGLEVSFRGRCLRGEEVAVPPGLVGYVMVTEEKKVSMGKPDPLRDSGTDDQEEEPLERDFDRFIGATANFSRFTLWGLETIPGPDAKVRGALTWPSLAAAIHAQVPED
RUO
RNASEH2C
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
84153
AYP1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
AGS3/AYP1/FLJ20974/MGC22934
RNASEH2C
Recombinant
wheat germ expression system