missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human AURKC Full-length ORF (NP_001015878.1, 1 a.a. - 309 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001015878.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 6795 |
Peso molecular | 62kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16161102
|
Abnova™
H00006795-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16171102
|
Abnova™
H00006795-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a member of the Aurora subfamily of serine/threonine protein kinases. The encoded protein is a chromosomal passenger protein that forms complexes with Aurora-B and inner centromere proteins and may play a role in organizing microtubules in relation to centrosome/spindle function during mitosis. This gene is overexpressed in several cancer cell lines, suggesting an involvement in oncogenic signal transduction. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq]
Sequence: MSSPRAVVQLGKAQPAGEELATANQTAQQPSSPAMRRLTVDDFEIGRPLGKGKFGNVYLARLKESHFIVALKVLFKSQIEKEGLEHQLRREIEIQAHLQHPNILRLYNYFHDARRVYLILEYAPRGELYKELQKSEKLDEQRTATIIEELADALTYCHDKKVIHRDIKPENLLLGFRGEVKIADFGWSVHTPSLRRKTMCGTLDYLPPEMIEGRTYDEKVDLWCIGVLCYELLVGYPPFESASHSETYRRILKVDVRFPLSMPLGARDLISRLLRYQPLERLPLAQILKHPWVQAHSRRVLPPCAQMASEspecificaciones
NP_001015878.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
62kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
AIE2/AIK3/AurC/STK13/aurora-C | |
AURKC | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
6795 | |
AURKC (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
RUO | |
AURKC | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |