Learn More
Abnova™ Human ATP7A Partial ORF (NP_000043, 1406 a.a. - 1500 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_000043
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 538
Peso molecular 36.19kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16192081
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00000538-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16182081
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00000538-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene encodes a transmembrane protein that functions in copper transport across membranes. The protein localizes to the trans-Golgi network, where it is predicted to supply copper to copper-dependent enzymes in the secretory pathway. The protein relocalizes to the plasma membrane under conditions of elevated extracellular copper and functions in the efflux of copper from cells. Mutations in this gene result in Menkes disease, X-linked cutis laxa, and occipital horn syndrome. [provided by RefSeq]
Sequence: FLKLYRKPTYESYELPARSQIGQKSPSEISVHVGIDDTSRNSPKLGLLDRIVNYSRASINSLLSDKRSLNSVVTSEPDKHSLLVGDFREDDDTAL
Especificaciones
Especificaciones
NP_000043
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.19kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ17790/MK/MNK
ATP7A
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
538
ATP7A (Human) Recombinant Protein (Q01)
FLKLYRKPTYESYELPARSQIGQKSPSEISVHVGIDDTSRNSPKLGLLDRIVNYSRASINSLLSDKRSLNSVVTSEPDKHSLLVGDFREDDDTAL
RUO
ATP7A