Learn More
Abnova™ Human ATP6V1A Partial ORF (NP_001681, 508 a.a. - 617 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001681 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 523 |
Peso molecular | 37.84kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16105074
|
Abnova™
H00000523-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16195064
|
Abnova™
H00000523-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a component of vacuolar ATPase (V-ATPase), a multisubunit enzyme that mediates acidification of eukaryotic intracellular organelles. V-ATPase dependent organelle acidification is necessary for such intracellular processes as protein sorting, zymogen activation, receptor-mediated endocytosis, and synaptic vesicle proton gradient generation. V-ATPase is composed of a cytosolic V1 domain and a transmembrane V0 domain. The V1 domain consists of three A and three B subunits, two G subunits plus the C, D, E, F, and H subunits. The V1 domain contains the ATP catalytic site. The V0 domain consists of five different subunits: a, c, c', c″, and d. Additional isoforms of many of the V1 and V0 subunit proteins are encoded by multiple genes or alternatively spliced transcript variants. This encoded protein is one of two V1 domain A subunit isoforms and is found in all tissues. Transcript variants derived from alternative polyadenylation exist. [provided by RefSeq]
Sequence: TLEVAKLIKDDFLQQNGYTPYDRFCPFYKTVGMLSNMIAFYDMARRAVETTAQSDNKITWSIIREHMGDILYKLSSMKFKDPLKDGEAKIKSDYAQLLEDMQNAFRSLEDEspecificaciones
NP_001681 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.84kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ATP6A1/ATP6V1A1/HO68/VA68/VPP2/Vma1 | |
ATP6V1A | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
523 | |
ATP6V1A (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
TLEVAKLIKDDFLQQNGYTPYDRFCPFYKTVGMLSNMIAFYDMARRAVETTAQSDNKITWSIIREHMGDILYKLSSMKFKDPLKDGEAKIKSDYAQLLEDMQNAFRSLED | |
RUO | |
ATP6V1A | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |