Learn More
Abnova™ Human ATP5J Full-length ORF (NP_001003696.1, 1 a.a. - 108 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001003696.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 522 |
Peso molecular | 39kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16105627
|
Abnova™
H00000522-P02.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16115627
|
Abnova™
H00000522-P02.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Mitochondrial ATP synthase catalyzes ATP synthesis, utilizing an electrochemical gradient of protons across the inner membrane during oxidative phosphorylation. It is composed of two linked multi-subunit complexes: the soluble catalytic core, F1, and the membrane-spanning component, F0, which comprises the proton channel. The F1 complex consists of 5 different subunits (alpha, beta, gamma, delta, and epsilon) assembled in a ratio of 3 alpha, 3 beta, and a single representative of the other 3. The F0 seems to have nine subunits (a, b, c, d, e, f, g, F6 and 8). This gene encodes the F6 subunit of the F0 complex, required for F1 and F0 interactions. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MILQRLFRFSSVIRSAVSVHLRRNIGVTAVAFNKELDPIQKLFVDKIREYKSKRQTSGGPVDASSEYQQELERELFKLKQMFGNADMNTFPTFKFEDPKFEVIEKPQAEspecificaciones
NP_001003696.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
39kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ATP5/ATP5A/ATPM/CF6/F6 | |
ATP5J | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
522 | |
ATP5J (Human) Recombinant Protein (P02) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
RUO | |
ATP5J | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |