missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human ATP2C1 Partial ORF (AAH28139, 119 a.a. - 269 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH28139 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 27032 |
Peso molecular | 42.35kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16198472
|
Abnova™
H00027032-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16188472
|
Abnova™
H00027032-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene belongs to the family of P-type cation transport ATPases. This magnesium-dependent enzyme catalyzes the hydrolysis of ATP coupled with the transport of the calcium. Defects in this gene cause Hailey-Hailey disease, an autosomal dominant disorder. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. [provided by RefSeq]
Sequence: VQEYRSEKSLEELSKLVPPECHCVREGKLEHTLARDLVPGDTVCLSVGDRVPADLRLFEAVDLSIDESSLTGETTPCSKVTAPQPAATNGDLASRSNIAFMGTLVRCGKAKGVVIGTGENSEFGEVFKMMQAEEAPKTPLQKSMDLLGKQLEspecificaciones
AAH28139 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
42.35kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ATP2C1A/BCPM/HHD/KIAA1347/PMR1/SPCA1/hSPCA1 | |
ATP2C1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
27032 | |
ATP2C1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
VQEYRSEKSLEELSKLVPPECHCVREGKLEHTLARDLVPGDTVCLSVGDRVPADLRLFEAVDLSIDESSLTGETTPCSKVTAPQPAATNGDLASRSNIAFMGTLVRCGKAKGVVIGTGENSEFGEVFKMMQAEEAPKTPLQKSMDLLGKQL | |
RUO | |
ATP2C1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |