Learn More
Abnova™ Human ATF3 Partial ORF (NP_001665, 1 a.a. - 90 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001665 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 467 |
Peso molecular | 35.64kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16111991
|
Abnova™
H00000467-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16101991
|
Abnova™
H00000467-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Activating transcription factor 3 is a member of the mammalian activation transcription factor/cAMP responsive element-binding (CREB) protein family of transcription factors. Multiple transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene. The longer isoform represses rather than activates transcription from promoters with ATF binding elements. The shorter isoform (deltaZip2) lacks the leucine zipper protein-dimerization motif and does not bind to DNA, and it stimulates transcription presumably by sequestering inhibitory co-factors away from the promoter. It is possible that alternative splicing of the ATF3 gene may be physiologically important in the regulation of target genes. [provided by RefSeq]
Sequence: MMLQQPGQVSASEVSASAIVPCLSPPGSLVFEDFANLTPFVKEELRFAIQNKHLCHRMSSALESVTVSDRPLGVSITKAEVAPEEDERKKEspecificaciones
NP_001665 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.64kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ATF3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
467 | |
ATF3 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MMLQQPGQVSASEVSASAIVPCLSPPGSLVFEDFANLTPFVKEELRFAIQNKHLCHRMSSALESVTVSDRPLGVSITKAEVAPEEDERKK | |
RUO | |
ATF3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |