missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human ASH1L Partial ORF (NP_060959.1, 2859 a.a. - 2967 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_060959.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 55870 |
Peso molecular | 37.73kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16118476
|
Abnova™
H00055870-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16108476
|
Abnova™
H00055870-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a member of the trithorax group of transcriptional activators. The protein contains four AT hooks, a SET domain, a PHD-finger motif, and a bromodomain. It is localized to many small speckles in the nucleus, and also to cell-cell tight junctions. [provided by RefSeq]
Sequence: DALPLIEEVLASQEQAANEIPSLEEPEREGATANVSEGEKKTEESSQEPQSTCTPEERRHNQRERLNQILLNLLEKIPGKNAIDVTYLLEEGSGRKLRRRTLFIPENSFEspecificaciones
NP_060959.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.73kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ASH1/ASH1L1/FLJ10504/KIAA1420/KMT2H | |
ASH1L | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
55870 | |
ASH1L (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
DALPLIEEVLASQEQAANEIPSLEEPEREGATANVSEGEKKTEESSQEPQSTCTPEERRHNQRERLNQILLNLLEKIPGKNAIDVTYLLEEGSGRKLRRRTLFIPENSF | |
RUO | |
ASH1L | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |