missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human ASB3 Full-length ORF (AAH06488.1, 1 a.a. - 518 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH06488.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 51130 |
Peso molecular | 82.72kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16159672
|
Abnova™
H00051130-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16169672
|
Abnova™
H00051130-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a member of the ankyrin repeat and SOCS box-containing (ASB) family of proteins. They contain ankyrin repeat sequence and SOCS box domain. The SOCS box serves to couple suppressor of cytokine signalling (SOCS) proteins and their binding partners with the elongin B and C complex, possibly targeting them for degradation. Multiple alternatively spliced transcript variants have been described for this gene but some of the full length sequences are not known. [provided by RefSeq]
Sequence: MDFTEAYADTCSTVGLAAREGNVKVLRKLLKKGRSVDVADNRGWMPIHEAAYHNSVECLQMLINADSSENYIKMKTFEGFCALHLAASQGHWKIVQILLEAGADPNATTLEETTPLFLAVENGQIDVLRLLLQHGANVNGSHSMCGWNSLHQASFQENAEIIKLLLRKGANKECQDDFGITPLFVAAQYGKLESLSILISSGANVNCQALDKATPLFIAAQEGHTKCVELLLSSGADPDLYCNEDSWQLPIHAAAQMGHTKILDLLIPLTNRACDTGLNKVSPVYSAVFGGHEDCLEILLRNGYSPDAQACLVFGFSSPVCMAFQKDCEFFGIVNILLKYGAQINELHLAYCLKYEKFSIFRYFLRKGCSLGPWNHIYEFVNHAIKAQAKYKEWLPHLLVAGFDPLILLCNSWIDSVSIDTPIFTLEFTNWKTLAPAVERMLSARASNAWILQQHIATVPSLTHLCRLEIRSSLKSERLRSDSYISQLPLPRSLHNYLLYEDVLRMYEVPELAAIQDGEspecificaciones
AAH06488.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
82.72kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ASB-3/FLJ10123/FLJ10421/MGC12531/MGC132002/MGC996 | |
ASB3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
51130 | |
ASB3 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
RUO | |
ASB3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |