missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human ART3 Partial ORF (NP_001170, 29 a.a. - 138 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_001170
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 419
Peso molecular 37.84kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16164914
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00000419-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16154914
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00000419-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

ADP-ribosylation is a reversible posttranslational modification used to regulate protein function. ADP-ribosyltransferases, such as ART3, transfer ADP-ribose from NAD+ to the target protein, and ADP-ribosylhydrolases (see PARG; MIM 603501) reverse the reaction (Glowacki et al., 2002 [PubMed 12070318]).[supplied by OMIM]

Sequence: LDMADNAFDDEYLKCTDRMEIKYVPQLLKEEKASHQQLDTVWENAKAKWAARKTQIFLPMNFKDNHGIALMAYISEAQEQTPFYHLFSEAVKMAGQSREDYIYGFQFKAF
Especificaciones

Especificaciones

NP_001170
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ26404
ART3
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
419
ART3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
LDMADNAFDDEYLKCTDRMEIKYVPQLLKEEKASHQQLDTVWENAKAKWAARKTQIFLPMNFKDNHGIALMAYISEAQEQTPFYHLFSEAVKMAGQSREDYIYGFQFKAF
RUO
ART3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications