missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human ARMCX1 Partial ORF (NP_057692, 188 a.a. - 295 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_057692 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 51309 |
Peso molecular | 37.62kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16196816
|
Abnova™
H00051309-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16186816
|
Abnova™
H00051309-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a member of the ALEX family of proteins and may play a role in tumor suppression. The encoded protein contains a potential N-terminal transmembrane domain and two Armadillo (arm) repeats. Other proteins containing the arm repeat are involved in development, maintenance of tissue integrity, and tumorigenesis. This gene is closely localized with other family members, including ALEX2 and ALEX3, on the X chromosome. [provided by RefSeq]
Sequence: RRGKFNFPYKIDDILSAPDLQKVLNILERTNDPFIQEVALVTLGNNAAYSFNQNAIRELGGVPIIAKLIKTKDPIIREKTYNALNNLSVNAENQGKIKTYISQVCDDTEspecificaciones
NP_057692 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.62kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ALEX1/DKFZp686P06199 | |
ARMCX1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
51309 | |
ARMCX1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
RRGKFNFPYKIDDILSAPDLQKVLNILERTNDPFIQEVALVTLGNNAAYSFNQNAIRELGGVPIIAKLIKTKDPIIREKTYNALNNLSVNAENQGKIKTYISQVCDDT | |
RUO | |
ARMCX1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |