Learn More
Abnova™ Human ARL6IP5 Partial ORF (NP_006398, 1 a.a. - 64 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_006398
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 10550
Peso molecular 32.78kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16102776
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00010550-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
16192766
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00010550-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Expression of this gene is affected by vitamin A. The encoded protein of this gene may be associated with the cytoskeleton. A similar protein in rats may play a role in the regulation of cell differentiation. The rat protein binds and inhibits the cell membrane glutamate transporter EAAC1. The expression of the rat gene is upregulated by retinoic acid, which results in a specific reduction in EAAC1-mediated glutamate transport. [provided by RefSeq]
Sequence: MDVNIAPLRAWDDFFPGSDRFARPDFRDISKWNNRVVSNLLYYQTNYLVVAAMMISIVGFLSPF
Especificaciones
Especificaciones
NP_006398
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
32.78kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DERP11/GTRAP3-18/HSPC127/JWA/PRAF3/addicsin/hp22/jmx
ARL6IP5
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
10550
ARL6IP5 (Human) Recombinant Protein (Q01)
MDVNIAPLRAWDDFFPGSDRFARPDFRDISKWNNRVVSNLLYYQTNYLVVAAMMISIVGFLSPF
RUO
ARL6IP5