Learn More
Abnova™ Human ARL4A Full-length ORF (AAH01111, 1 a.a. - 200 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH01111 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 10124 |
Peso molecular | 47.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16174522
|
Abnova™
H00010124-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16164522
|
Abnova™
H00010124-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
ADP-ribosylation factor-like 4A is a member of the ADP-ribosylation factor family of GTP-binding proteins. ARL4A is similar to ARL4C and ARL4D and each has a nuclear localization signal and an unusually high guaninine nucleotide exchange rate. ARL4A is located in both the nuclear and extranuclear cell compartments. Multiple transcript variants encoding the same protein have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MGNGLSDQTSILSNLPSFQSFHIVILGLDCAGKTTVLYRLQFNEFVNTVPTKGFNTEKIKVTLGNSKTVTFHFWDVGGQEKLRPLWKSYTRCTDGIVFVVDSVDVERMEEAKTELHKITRISENQGVPVLIVANKQDLRNSLSLSEIEKLLAMGELSSSTPWHLQPTCAIIGDGLKEGLEKLHDMIIKRRKMLRQQKKKREspecificaciones
AAH01111 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
47.74kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ARL4 | |
ARL4A | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
10124 | |
ARL4A (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
RUO | |
ARL4A | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |