Learn More
Abnova™ Human ARIH2 Partial ORF (NP_006312, 331 a.a. - 420 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00010425-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16195062
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: KTHGSEYYECSRYKENPDIVNQSQQAQAREALKKYLFYFERWENHNKSLQLEAQTYQRIHEKIQERVMNNLGTWIDWQYLQNAAKLLAKC
Especificaciones
Especificaciones
NP_006312
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.64kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
KTHGSEYYECSRYKENPDIVNQSQQAQAREALKKYLFYFERWENHNKSLQLEAQTYQRIHEKIQERVMNNLGTWIDWQYLQNAAKLLAKC
RUO
ARIH2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
10425
ARIH2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ARI2/FLJ10938/FLJ33921/TRIAD1
ARIH2
Recombinant
wheat germ expression system