Learn More
Abnova™ Human ARID5B Partial ORF (XP_084482, 1483 a.a. - 1582 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00084159-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16190647
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: SGLNSRLPAGYSHSLQYLKNQTVLSPLMQPLAFHSLVMQRGIFTSPTNSQQLYRHLAAATPVGSSYGDLLHNSIYPLAAINPQAAFPSSQLSSVHPSTKL
Especificaciones
Especificaciones
XP_084482
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
SGLNSRLPAGYSHSLQYLKNQTVLSPLMQPLAFHSLVMQRGIFTSPTNSQQLYRHLAAATPVGSSYGDLLHNSIYPLAAINPQAAFPSSQLSSVHPSTKL
RUO
ARID5B
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
84159
ARID5B (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DESRT/FLJ21150/MRF2
ARID5B
Recombinant
wheat germ expression system