Learn More
Abnova™ Human ARHGEF4 Partial ORF (NP_056135, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_056135 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 50649 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16045485
|
Abnova™
H00050649-Q02.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16035485
|
Abnova™
H00050649-Q02.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Rho GTPases play a fundamental role in numerous cellular processes that are initiated by extracellular stimuli that work through G protein coupled receptors. The encoded protein may form complex with G proteins and stimulate Rho-dependent signals. This protein is similar to rat collybistin protein. Alternative splicing of this gene generates two transcript variants which encode different isoforms. Also there is possibility for the usage of multiple polyadenylation sites for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MPWEEPAGEKPSCSHSQKAFHMEPAQKPCFTTDMVTWALLCISAETVRGEAPSQPRGIPHRSPVSVDDLWLEKTQRKKLQKQAHVERRLHIGAVHKDGVKEspecificaciones
NP_056135 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ASEF/ASEF1/GEF4/STM6 | |
ARHGEF4 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
50649 | |
ARHGEF4 (Human) Recombinant Protein (Q02) | |
MPWEEPAGEKPSCSHSQKAFHMEPAQKPCFTTDMVTWALLCISAETVRGEAPSQPRGIPHRSPVSVDDLWLEKTQRKKLQKQAHVERRLHIGAVHKDGVK | |
RUO | |
ARHGEF4 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |