Learn More
Abnova™ Human ARHGDIA Partial ORF (AAH16031.1, 59 a.a. - 137 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso AAH16031.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 396
Peso molecular 34.43kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16121861
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00000396-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
16131861
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00000396-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Aplysia Ras-related homologs (ARHs), also called Rho genes, belong to the RAS gene superfamily encoding small guanine nucleotide exchange (GTP/GDP) factors. The ARH proteins may be kept in the inactive, GDP-bound state by interaction with GDP dissociation inhibitors, such as ARHGDIA (Leffers et al., 1993 [PubMed 8262133]).[supplied by OMIM]
Sequence: VAVSADPNVPNVVVTGLTLVCSSAPGPLELDLTGDLESFKKQSFVLKEGVEYRIKISFRVNREIVSGMKYIQHTYRKGV
Especificaciones
Especificaciones
AAH16031.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
34.43kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GDIA1/MGC117248/RHOGDI/RHOGDI-1
ARHGDIA
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
396
ARHGDIA (Human) Recombinant Protein (Q01)
VAVSADPNVPNVVVTGLTLVCSSAPGPLELDLTGDLESFKKQSFVLKEGVEYRIKISFRVNREIVSGMKYIQHTYRKGV
RUO
ARHGDIA