Learn More
Abnova™ Human ARHGAP26 Partial ORF (NP_055886, 249 a.a. - 336 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00023092-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16196932
  • 302.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío
23-10-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Sequence: LMKKMKENPLEHKTISPYTMEGYLYVQEKRHFGTSWVKHYCTYQRDSKQITMVPFDQKSGGKGGEDESVILKSCTRRKTDSIEKRFCF
Especificaciones
Especificaciones
NP_055886
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.42kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
LMKKMKENPLEHKTISPYTMEGYLYVQEKRHFGTSWVKHYCTYQRDSKQITMVPFDQKSGGKGGEDESVILKSCTRRKTDSIEKRFCF
RUO
ARHGAP26
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
23092
ARHGAP26 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ42530|GRAF|KIAA0621|OPHN1L|OPHN1L1
ARHGAP26
Yes