missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human APOOL Full-length ORF (NP_940852.3, 1 a.a. - 268 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_940852.3 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 139322 |
Peso molecular | 55.6kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16118153
|
Abnova™
H00139322-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16108153
|
Abnova™
H00139322-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Sequence: MAAIRMGKLTTMPAGLIYASVSVHAAKQEESKKQLVKPEQLPIYTAPPLQSKYVEEQPGHLQMGFASIRTATGCYIGWCKGVYVFVKNGIMDTVQFGKDAYVYLKNPPRDFLPKMGVITVSGLAGLVSARKGSKFKKITYPLGLATLGATVCYPVQSVIIAKVTAKKVYATSQQIFGAVKSLWTKSSKEESLPKPKEKTKLGSSSEIEVPAKTTHVLKHSVPLPTELSSEAKTKSESTSGATQFMPDPKLMDHGQSHPEDIDMYSTRSEspecificaciones
NP_940852.3 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
55.6kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CXorf33/FAM121A/MGC129748/UNQ8193 | |
APOOL | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
139322 | |
APOOL (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
RUO | |
APOOL | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |