Learn More
Abnova™ Human APOH Partial ORF (NP_000033, 236 a.a. - 345 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_000033
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 350
Peso molecular 37.84kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16191721
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00000350-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
16101731
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00000350-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Apolipoprotein H has been implicated in a variety of physiologic pathways including lipoprotein metabolism, coagulation, and the production of antiphospholipid autoantibodies. APOH may be a required cofactor for anionic phospholipid binding by the antiphospholipid autoantibodies found in sera of many patients with lupus and primary antiphospholipid syndrome, but it does not seem to be required for the reactivity of antiphospholipid autoantibodies associated with infections. [provided by RefSeq]
Sequence: DGYSLDGPEEIECTKLGNWSAMPSCKASCKVPVKKATVVYQGERVKIQEKFKNGMLHGDKVSFFCKNKEKKCSYTEDAQCIDGTIEVPKCFKEHSSLAFWKTDASDVKPC
Especificaciones
Especificaciones
NP_000033
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
B2G1/BG
APOH
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
350
APOH (Human) Recombinant Protein (Q01)
DGYSLDGPEEIECTKLGNWSAMPSCKASCKVPVKKATVVYQGERVKIQEKFKNGMLHGDKVSFFCKNKEKKCSYTEDAQCIDGTIEVPKCFKEHSSLAFWKTDASDVKPC
RUO
APOH