Learn More
Abnova™ Human APBB1IP Full-length ORF (AAH35636, 1 a.a. - 172 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso AAH35636
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 54518
Peso molecular 44.66kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16110613
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00054518-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
16100613
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00054518-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MGESSEDIDQMFSTLLGEMDLLTQSLGVDTLPPPDPNPPRAEFNYSVGFKDLNESLNALEDQDLDALMADLVADISEAEQRTIQAQKESLQNQHHSASLQASIFSGAASLGYGTNVAATGISQYEDDLPPPPADPVLDLPLPPPPPEPLSQVSMWDQRWQDHQPLLPITDVP
Especificaciones
Especificaciones
AAH35636
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
44.66kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
INAG1/PREL1/RARP1/RIAM
APBB1IP
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
54518
APBB1IP (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
RUO
APBB1IP