missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human ANKRD21 Partial ORF (NP_778146.1, 485 a.a. - 584 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00317754-Q01.25ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16102787

  • 518.16€ / 25 microgramos
Envío estimado: 15-12-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Sequence: NTGISQDEILTNKQKQIEVAEQKMNSELSLSHKKEEDLLRENSVLQEEIAVLRLELDETKHQNQLRENKILEEIESVKEKTDKLLRAMQLNEEALTKTNI
Especificaciones

Especificaciones

NP_778146.1
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
NTGISQDEILTNKQKQIEVAEQKMNSELSLSHKKEEDLLRENSVLQEEIAVLRLELDETKHQNQLRENKILEEIESVKEKTDKLLRAMQLNEEALTKTNI
RUO
POTED
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
317754
ANKRD21 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
A26B3/ANKRD21/POTE/POTE-21/POTE21
POTED
Yes
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales