missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human ANKRD15 Partial ORF (AAH38116, 701 a.a. - 800 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso AAH38116
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 23189
Peso molecular 36.63kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16107032
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00023189-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16197022
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00023189-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene encodes a protein containing four ankyrin repeat domains in its C-terminus. The suggested role for this protein is in tumorigenesis of renal cell carcinoma. Two alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. [provided by RefSeq]

Sequence: MGSLNSQLISTLSSINSVMKSASTEELRNPDFQKTSLGKITGNYLGYTCKCGGLQSGSPLSSQTSQPEQEVGTSEGKPISSLDAFPTQEGTLSPVNLTDD
Especificaciones

Especificaciones

AAH38116
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ANKRD15/DKFZp451G231/KANK/KIAA0172/MGC43128
KANK1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
23189
ANKRD15 (Human) Recombinant Protein (Q01)
MGSLNSQLISTLSSINSVMKSASTEELRNPDFQKTSLGKITGNYLGYTCKCGGLQSGSPLSSQTSQPEQEVGTSEGKPISSLDAFPTQEGTLSPVNLTDD
RUO
KANK1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications