Learn More
Abnova™ Human AMOT Full-length ORF (NP_573572.1, 1 a.a. - 675 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_573572.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 154796 |
Peso molecular | 98.9kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16118803
|
Abnova™
H00154796-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16108803
|
Abnova™
H00154796-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene belongs to the motin family of angiostatin binding proteins characterized by conserved coiled-coil domains and C-terminal PDZ binding motifs. The encoded protein is expressed predominantly in endothelial cells of capillaries as well as larger vessels of the placenta where it may mediate the inhibitory effect of angiostatin on tube formation and the migration of endothelial cells toward growth factors during the formation of new blood vessels. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq]
Sequence: MPRAQPSSASYQPVPADPFAIVSRAQQMVEILSDENRNLRQELEGCYEKVARLQKVETEIQRVSEAYENLVKSSSKREALEKAMRNKLEGEIRRMHDFNRDLRERLETANKQLAEKEYEGSEDTRKTISQLFAKNKESQREKEKLEAELATARSTNEDQRRHIEIRDQALSNAQAKVVKLEEELKKKQVYVDKVEKMQQALVQLQAACEKREQLEHRLRTRLERELESLRIQQRQGNCQPTNVSEYNAAALMELLREKEERILALEADMTKWEQKYLEENVMRHFALDAAATVAAQRDTTVISHSPNTSYDTALEARIQKEEEEILMANKRCLDMEGRIKTLHAQIIEKDAMIKVLQQRSRKEPSKTEQLSCMRPAKSLMSISNAGSGLLSHSSTLTGSPIMEEKRDDKSWKGSLGILLGGDYRAEYVPSTPSPVPPSTPLLSAHSKTGSRDCSTQTERGTESNKTAAVAPISVPAPVAAAATAAAITATAATITTTMVAAAPVAVAAAAAPAAAAAPSPATAAATAAAVSPAAAGQIPAAASVASAAAVAPSAAAAAAVQVAPAAPAPVPAPALVPVPAPAAAQASAPAQTQAPTSAPAVAPTPAPTPTPAVAQAEVPASPATGPGPHRLSIPSLTCNPDKTDGPVFHSNTLERKTPIQILGQEPDAEMVEYLIEspecificaciones
NP_573572.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
98.9kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
KIAA1071 | |
AMOT | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
154796 | |
AMOT (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
RUO | |
AMOT | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |