Learn More
Abnova™ Human AMN1 Full-length ORF (NP_997220.1, 1 a.a. - 213 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00196394-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16199163
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MQGQITDSNISEILHPEVQTLDLRSCDISDAALLHLSNCRKLKKLNLNASKGNRVSVTSEGIKAVASSCSYLHEASLKRCCNLTDEGVVALALNCQLLKIIDLGGCLSITDVSLHALGKNCPFLQCVDFSATQVSDSGVIALVSGPCAKKLEEIHMGHCVNLTDGAVEAVLTYCPQIRILLFHGCPLITDHSREVLEQLVGPNKLKQVTWTVY
Especificaciones
Especificaciones
NP_997220.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
49.4kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
RUO
AMN1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
196394
AMN1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
AMN1