Learn More
Abnova™ Human AMID Partial ORF (AAH06121, 1 a.a. - 339 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH06121 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 84883 |
Peso molecular | 62.92kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16045725
|
Abnova™
H00084883-Q02.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16035725
|
Abnova™
H00084883-Q02.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene has significant homology to NADH oxidoreductases and the apoptosis-inducing factor PDCD8/AIF. Overexpression of this gene has been shown to induce apoptosis. The expression of this gene is found to be induced by tumor suppressor protein p53 in colon caner cells. [provided by RefSeq]
Sequence: MGSQVSVESGALHVVIVGGGFGGIAAASQLQALNVPFMLVDMKDSFHHNVAALRASVETGFAKKTFISYSVTFKDNFRQGLVVGIDLKNQMVLLQGGEALPFSHLILATGSTGPFPGKFNEVSSQQAAIQAYEDMVRQVQRSRFIVVVGGGSAGVEMAAEIKTEYPEKEVTLIHSQVALADKELLPSVRQEVKEILLRKGVQLLLSERVSNLEELPLNEYREYIKVQTDKGTEVATNLVILCTGIKINSSAYRKAFESRLASSGALRVNEHLQVEGHSNVYAIGDCADVRTPKMAYLAGLHANIAVANIVNSVKQRPLQAYKPGALTFLLSMGRNDGVGEspecificaciones
AAH06121 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
62.92kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
AMID/PRG3/RP11-367H5.2 | |
AIFM2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
84883 | |
AMID (Human) Recombinant Protein (Q02) | |
MGSQVSVESGALHVVIVGGGFGGIAAASQLQALNVPFMLVDMKDSFHHNVAALRASVETGFAKKTFISYSVTFKDNFRQGLVVGIDLKNQMVLLQGGEALPFSHLILATGSTGPFPGKFNEVSSQQAAIQAYEDMVRQVQRSRFIVVVGGGSAGVEMAAEIKTEYPEKEVTLIHSQVALADKELLPSVRQEVKEILLRKGVQLLLSERVSNLEELPLNEYREYIKVQTDKGTEVATNLVILCTGIKINSSAYRKAFESRLASSGALRVNEHLQVEGHSNVYAIGDCADVRTPKMAYLAGLHANIAVANIVNSVKQRPLQAYKPGALTFLLSMGRNDGVG | |
RUO | |
AIFM2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |