Learn More
Abnova™ Human AMBN Full-length ORF (NP_057603.1, 1 a.a. - 447 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_057603.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 258
Peso molecular 74.7kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16191521
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00000258-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16101531
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00000258-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Ameloblastin is thought to represent an unique ameloblast-specific gene product that may be important in enamel matrix formation and mineralization. The gene is located on chromosome 4 near other genes associated with mineralized tissues: osteopontin, bone sialoprotein, and bone morphogenetic protein 3. Based on its cytogenetic location, this gene is a candidate gene for one form of the disorder, dentinogenesis imperfecta, and/or the disorder, autosomal dominant amylogenesis imperfecta. [provided by RefSeq]
Sequence: MSASKIPLFKMKDLILILCLLEMSFAVPFFPQQSGTPGMASLSLETMRQLGSLQRLNTLSQYSRYGFGKSFNSLWMHGLLPPHSSLPWMRPREHETQQYEYSLPVHPPPLPSQPSLKPQQPGLKPFLQSAAATTNQATALKEALQPPIHLGHLPLQEGELPLVQQQVAPSDKPPKPELPGVDFADPQGPSLPGMDFPDPQGPSLPGLDFADPQGSTIFQIARLISHGPMPQNKQSPLYPGMLYVPFGANQLNAPARLGIMSSEEVAGGREDPMAYGAMFPGFGGMRPGFEGMPHNPAMGGDFTLEFDSPVAATKGPENEEGGAQGSPMPEANPDNLENPAFLTELEPAPHAGLLALPKDDIPGLPRSPSGKMKGLPSVTPAAADPLMTPELADVYRTYDADMTTSVDFQEEATMDTTMAPNSLQTSMPGNKAQEPEMMHDAWHFQEP
Especificaciones
Especificaciones
NP_057603.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
74.7kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
AMBN
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
258
AMBN (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
RUO
AMBN
Recombinant
wheat germ expression system