Learn More
Abnova™ Human ALOXE3 Partial ORF (NP_067641, 1 a.a. - 97 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_067641 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 59344 |
Peso molecular | 36.41kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16199366
|
Abnova™
H00059344-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16109376
|
Abnova™
H00059344-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene is a member of the lipoxygenase family, which are catabolized by arachidonic acid-derived compounds. The encoded enzyme is a hydroperoxide isomerase that synthesizes a unique type of epoxy alcohol (8R-hydroxy-11R,12R-epoxyeicosa-5Z,9E,14Z-trienoic acid) from 12R-hydroperoxyeicosatetraenoic acid (12R-HPETE). This epoxy alcohol can activate the the nuclear receptor peroxisome proliferator-activated receptor alpha (PPARalpha), which is implicated in epidermal differentiation. Loss of function of the enzyme encoded by this gene results in ichthyosis, implicating the function of this gene in the differentiation of human skin. This gene is part of a cluster of lipoxygenase genes on 17p13.1. Mutations in this gene result in nonbullous congenital ichthyosiform erythroderma (NCIE). Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene
Sequence: MAVYRLCVTTGPYLRAGTLDNISVTLVGTCGESPKQRLDRMGRDFAPGSVQKYKVRCTAELGELLLLRVHKERYAFFRKDSWYCSRICVTEPDGSVSEspecificaciones
NP_067641 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.41kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
E-LOX/MGC119694/MGC119695/MGC119696/eLOX3 | |
ALOXE3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
59344 | |
ALOXE3 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MAVYRLCVTTGPYLRAGTLDNISVTLVGTCGESPKQRLDRMGRDFAPGSVQKYKVRCTAELGELLLLRVHKERYAFFRKDSWYCSRICVTEPDGSVS | |
RUO | |
ALOXE3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |