Learn More
Abnova™ Human ALDH2 Full-length ORF (NP_000681.2, 1 a.a. - 517 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000681.2 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 217 |
Peso molecular | 82.8kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16171451
|
Abnova™
H00000217-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16161451
|
Abnova™
H00000217-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This protein belongs to the aldehyde dehydrogenase family of proteins. Aldehyde dehydrogenase is the second enzyme of the major oxidative pathway of alcohol metabolism. Two major liver isoforms of this enzyme, cytosolic and mitochondrial, can be distinguished by their electrophoretic mobilities, kinetic properties, and subcellular localizations. Most Caucasians have two major isozymes, while approximately 50% of Orientals have only the cytosolic isozyme, missing the mitochondrial isozyme. A remarkably higher frequency of acute alcohol intoxication among Orientals than among Caucasians could be related to the absence of the mitochondrial isozyme. This gene encodes a mitochondrial isoform, which has a low Km for acetaldehydes, and is localized in mitochondrial matrix. [provided by RefSeq]
Sequence: MLRAAARFGPRLGRRLLSAAATQAVPAPNQQPEVFCNQIFINNEWHDAVSRKTFPTVNPSTGEVICQVAEGDKEDVDKAVKAARAAFQLGSPWRRMDASHRGRLLNRLADLIERDRTYLAALETLDNGKPYVISYLVDLDMVLKCLRYYAGWADKYHGKTIPIDGDFFSYTRHEPVGVCGQIIPWNFPLLMQAWKLGPALATGNVVVMKVAEQTPLTALYVANLIKEAGFPPGVVNIVPGFGPTAGAAIASHEDVDKVAFTGSTEIGRVIQVAAGSSNLKRVTLELGGKSPNIIMSDADMDWAVEQAHFALFFNQGQCCCAGSRTFVQEDIYDEFVERSVARAKSRVVGNPFDSKTEQGPQVDETQFKKILGYINTGKQEGAKLLCGGGIAADRGYFIQPTVFGDVQDGMTIAKEEIFGPVMQILKFKTIEEVVGRANNSTYGLAAAVFTKDLDKANYLSQALQAGTVWVNCYDVFGAQSPFGGYKMSGSGRELGEYGLQAYTEVKTVTVKVPQKNSEspecificaciones
NP_000681.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
82.8kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ALDH-E2/ALDHI/ALDM/MGC1806 | |
ALDH2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
217 | |
ALDH2 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
RUO | |
ALDH2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |