Learn More
Invitrogen™ ALCAM/CD166 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca:  Invitrogen™ EHALCAM
432.02 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15454893
  • 648.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
The Human ALCAM/CD166 (Hu ALCAM) ELISA quantitates Hu ALCAM in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu ALCAM. Principle of the method The Human ALCAM solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
El CD166 es una molécula de adhesión celular de leucocitos activada (ALCAM) que es miembro de una subfamilia de receptores de inmunoglobulina con cinco dominios similares a la inmunoglobulina (VVC2C22C ) en el dominio extracelular. El CD166 se une al antígeno de diferenciación de células T CD6 y está implicado en los procesos de adhesión y migración celular. El CD166 está implicado en la extensión neurita por las neuronas a través de interacciones heterofílicas y homofílicas, y puede desempeñar un papel en la unión de las células T y B a los leucocitos activados, así como en las interacciones entre las células del sistema nervioso. Se han encontrado múltiples variantes de transcripción divididas alternativamente que codifican diferentes isoformas para el CD166.
Especificaciones
Especificaciones
Q13740
15 pg
ELISA sandwich de fase sólida
Kit de ELISA
Plasma, Sobrenadante, Suero
96 ensayos
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
214
< 12 %
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
96 pruebas
Matriz extracelular y adhesión celular
De 2 °C a 8 °C
Humano
4 h 45 min
20,48-5000 pg/ml
De 15 pg/mL a 5000 pg/ml
Biotina
Proteína CD
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas probadas: BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF- 7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP- 1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Humano
Lector de microplacas colorimétrico
CD166,MEMD
< 10 %
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
RUO
2 μl de plasma; 2 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
CD166, MEMD
1 h 20 min