Learn More
Abnova™ Human AKR7A2 Full-length ORF (AAH10852.1, 1 a.a. - 330 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso AAH10852.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 8574
Peso molecular 61.82kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16192622
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00008574-P02.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16182622
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00008574-P02.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Aldo-keto reductases, such as AKR7A2, are involved in the detoxification of aldehydes and ketones.[supplied by OMIM]
Sequence: MSRPPPPRVASVLGTMEMGRRMDAPASAAAVRAFLERGHTELDTAFMYSDGQSETILGGLGLGLGGGDCRVKIATKANPWDGKSLKPDSVRSQLETSLKRLQCPQVDLFYLHAPDHGTPVEETLHACQRLHQEGKFVELGLSNYASWEVAEICTLCKSNGWILPTVYQGMYNATTRQVETELFPCLRHFGLRFYAYNPLAGGLLTGKYKYEDKDGKQPVGRFFGNSWAETYRNRFWKEHHFEAIALVEKALQAAYGASAPSVTSAALRWMYHHSQLQGAHGDAVILGMSSLEQLEQNLAATEEGPLEPAVVDAFNQAWHLVAHECPNYFR
Especificaciones
Especificaciones
AAH10852.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
61.82kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
AFAR/AFAR1/AFB1-AR1/AKR7
AKR7A2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
8574
AKR7A2 (Human) Recombinant Protein (P02)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
RUO
AKR7A2