missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human AKR1D1 Partial ORF (NP_005980, 227 a.a. - 326 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_005980
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 6718
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16105835
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00006718-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16115835
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00006718-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

The enzyme encoded by this gene is responsible for the catalysis of the 5-beta-reduction of bile acid intermediates and steroid hormones carrying a delta(4)-3-one structure. Deficiency of this enzyme may contribute to hepatic dysfunction. [provided by RefSeq]

Sequence: NPIWVNVSSPPLLKDALLNSLGKRYNKTAAQIVLRFNIQRGVVVIPKSFNLERIKENFQIFDFSLTEEEMKDIEALNKNVRFVELLMWRDHPEYPFHDEY
Especificaciones

Especificaciones

NP_005980
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
3o5bred/SRD5B1
AKR1D1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
6718
AKR1D1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
NPIWVNVSSPPLLKDALLNSLGKRYNKTAAQIVLRFNIQRGVVVIPKSFNLERIKENFQIFDFSLTEEEMKDIEALNKNVRFVELLMWRDHPEYPFHDEY
RUO
AKR1D1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications