Learn More
Abnova™ Human ADRBK2 Partial ORF (AAH36797, 48 a.a. - 147 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH36797 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 157 |
Peso molecular | 36.63kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16101321
|
Abnova™
H00000157-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16191311
|
Abnova™
H00000157-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The beta-adrenergic receptor kinase specifically phosphorylates the agonist-occupied form of the beta-adrenergic and related G protein-coupled receptors. Overall, the beta adrenergic receptor kinase 2 has 85% amino acid similarity with beta adrenergic receptor kinase 1, with the protein kinase catalytic domain having 95% similarity. These data suggest the existence of a family of receptor kinases which may serve broadly to regulate receptor function. [provided by RefSeq]
Sequence: AERNEITFDKIFNQKIGFLLFKDFCLNEINEAVPQVKFYEEIKEYEKLDNEEDRLCRSRQIYDAYIMKELLSCSHPFSKQAVEHVQSHLSKKQVTSTLFQEspecificaciones
AAH36797 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
BARK2/GRK3 | |
ADRBK2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
157 | |
ADRBK2 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
AERNEITFDKIFNQKIGFLLFKDFCLNEINEAVPQVKFYEEIKEYEKLDNEEDRLCRSRQIYDAYIMKELLSCSHPFSKQAVEHVQSHLSKKQVTSTLFQ | |
RUO | |
ADRBK2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |