Learn More
Abnova™ Human ADMR Partial ORF (NP_009195, 1 a.a. - 54 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_009195
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 11318
Peso molecular 31.68kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16116532
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00011318-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16106532
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00011318-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Adrenomedullin is a potent vasodilator peptide that exerts major effects on cardiovascular function. This gene encodes a seven-transmembrane protein that belongs to the family 1 of G-protein coupled receptors. Studies of the rat counterpart suggest that the encoded protein may function as a receptor for adrenomedullin. [provided by RefSeq]
Sequence: MSVKPSWGPGPSEGVTAVPTSDLGEIHNWTELLDLFNHTLSECHVELSQSTKRV
Especificaciones
Especificaciones
NP_009195
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
31.68kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
7TMR/ADMR/AM-R/AMR/G10D/MGC34399/gamrh/hrhAMR
GPR182
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
11318
ADMR (Human) Recombinant Protein (Q01)
MSVKPSWGPGPSEGVTAVPTSDLGEIHNWTELLDLFNHTLSECHVELSQSTKRV
RUO
GPR182