Learn More
Abnova™ Human ADH7 Partial ORF (NP_000664, 257 a.a. - 366 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000664 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 131 |
Peso molecular | 37.84kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16154404
|
Abnova™
H00000131-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16164404
|
Abnova™
H00000131-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes class IV alcohol dehydrogenase 7 mu or sigma subunit, which is a member of the alcohol dehydrogenase family. Members of this family metabolize a wide variety of substrates, including ethanol, retinol, other aliphatic alcohols, hydroxysteroids, and lipid peroxidation products. The enzyme encoded by this gene is inefficient in ethanol oxidation, but is the most active as a retinol dehydrogenase; thus it may participate in the synthesis of retinoic acid, a hormone important for cellular differentiation. The expression of this gene is much more abundant in stomach than liver, thus differing from the other known gene family members. [provided by RefSeq]
Sequence: MTGNNVGYTFEVIGHLETMIDALASCHMNYGTSVVVGVPPSAKMLTYDPMLLFTGRTWKGCVFGGLKSRDDVPKLVTEFLAKKFDLDQLITHVLPFKKISEGFELLNSGQEspecificaciones
NP_000664 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.84kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ADH-4 | |
ADH7 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
131 | |
ADH7 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MTGNNVGYTFEVIGHLETMIDALASCHMNYGTSVVVGVPPSAKMLTYDPMLLFTGRTWKGCVFGGLKSRDDVPKLVTEFLAKKFDLDQLITHVLPFKKISEGFELLNSGQ | |
RUO | |
ADH7 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |