Learn More
Abnova™ Human ADAMTS8 Partial ORF (NP_008968, 781 a.a. - 890 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_008968 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 11095 |
Peso molecular | 37.84kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16166162
|
Abnova™
H00011095-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16156162
|
Abnova™
H00011095-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a member of the ADAMTS (a disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs) protein family. Members of the family share several distinct protein modules, including a propeptide region, a metalloproteinase domain, a disintegrin-like domain, and a thrombospondin type 1 (TS) motif. Individual members of this family differ in the number of C-terminal TS motifs, and some have unique C-terminal domains. The enzyme encoded by this gene contains two C-terminal TS motifs, and disrupts angiogenesis in vivo. A number of disorders have been mapped in the vicinity of this gene, most notably lung neoplasms. [provided by RefSeq]
Sequence: RPLPEPLTVQLLTVPGEVFPPKVKYTFFVPNDVDFSMQSSKERATTNIIQPLLHAQWVLGDWSECSSTCGAGWQRRTVECRDPSGQASATCNKALKPEDAKPCESQLCPLEspecificaciones
NP_008968 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.84kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ADAM-TS8/FLJ41712/METH2 | |
ADAMTS8 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
11095 | |
ADAMTS8 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
RPLPEPLTVQLLTVPGEVFPPKVKYTFFVPNDVDFSMQSSKERATTNIIQPLLHAQWVLGDWSECSSTCGAGWQRRTVECRDPSGQASATCNKALKPEDAKPCESQLCPL | |
RUO | |
ADAMTS8 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |