Learn More
Invitrogen™ Human ADAMTS-13 ELISA Kit
Human ADAMTS-13 quantitates human ADAMTS-13 in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH12RB
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Descripción
Human ADAMTS-13 quantitates human ADAMTS-13 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human ADAMTS-13.
La ADAMTS13 es un miembro de la familia de proteínas ADAMTS (una desintegrina y metaloproteinasa con motivo de trombospondina). Los miembros de la familia comparten varios módulos proteicos distintos, entre ellos una región de propéptidos, un dominio de metaloproteinasa, un dominio similar a la desintegrina y un motivo de trombospondina tipo 1 (TS). Los miembros individuales de esta familia difieren en el número de motivos TS C-terminales, y algunos tienen dominios C-terminales únicos. La enzima es la proteasa de corte del factor von Willebrand (vWF), que es responsable de cortar en el sitio de Tyr842-Met843 de la molécula de vWF. La deficiencia de esta enzima se asocia con la púrpura trombocitopénica trombótica.Especificaciones
Una desintegrina y metaloproteinasa; una desintegrina y metaloproteinasa con motivos de trombospondina 13; una desintegrina y metaloproteinasa con motivos de trombospondina 13; una desintegrina y metaloprotetasa (tipo reprolysin) con motivos de trombospondina tipo 1, 13; una desintegrina y metaloprotetasa (tipo reprolysin) con motivos de trombospondina tipo 1, 13; ADAM; ADAM metalopéptidasa con motivo de trombospondina tipo 1, 13; ADAM metalopéptidasa con motivo de trombospondina tipo 1, 13; ADAMs; ADAM-TS 13; Adamts13; ADAM-TS13; ADAMTS-13; C9orf8; Gm710; LOC102554393; metalloendopeptidasas; UNQ6102/PRO20085; proteasa de corte del factor von Willebrand; proteasa de corte del vWF; VWFCP; vWF-CP; vWF-CP ARNm de corte del factor von Willebrand | |
7,5 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
ADAMTS13 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 7,5 a 1800 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q76LX8 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
96 pruebas | |
Suero, 50 µl; plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl | |
ADAMTS13 | |
4 h 45 min |