Learn More
Abnova™ Human ACSL3 Partial ORF (NP_004448, 203 a.a. - 288 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004448 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 2181 |
Peso molecular | 35.2kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16177944
|
Abnova™
H00002181-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16167944
|
Abnova™
H00002181-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is an isozyme of the long-chain fatty-acid-coenzyme A ligase family. Although differing in substrate specificity, subcellular localization, and tissue distribution, all isozymes of this family convert free long-chain fatty acids into fatty acyl-CoA esters, and thereby play a key role in lipid biosynthesis and fatty acid degradation. This isozyme is highly expressed in brain, and preferentially utilizes myristate, arachidonate, and eicosapentaenoate as substrates. The amino acid sequence of this isozyme is 92% identical to that of rat homolog. Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: NETEVTNIITSKELLQTKLKDIVSLVPRLRHIITVDGKPPTWSEFPKGIIVHTMAAVEALGAKASMENQPHSKPLPSDIAVIMYTSEspecificaciones
NP_004448 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.2kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ACS3/FACL3/PRO2194 | |
ACSL3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
2181 | |
ACSL3 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
NETEVTNIITSKELLQTKLKDIVSLVPRLRHIITVDGKPPTWSEFPKGIIVHTMAAVEALGAKASMENQPHSKPLPSDIAVIMYTS | |
RUO | |
ACSL3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |