Learn More
Abnova™ Human ABP1 Partial ORF (NP_001082, 501 a.a. - 599 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001082 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 26 |
Peso molecular | 36.63kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16104224
|
Abnova™
H00000026-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16194214
|
Abnova™
H00000026-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a membrane glycoprotein that is expressed in many epithelium-rich and/or hematopoietic tissues and oxidatively deaminates putrescine and histamine. The protein may play a role in controlling the level of histamine and/or putrescine in these tissues. It also binds to and is inhibited by amiloride, a diuretic that acts by closing epithelial sodium ion channels. [provided by RefSeq]
Sequence: LHTHLIGNIHTHLVHYRVDLDVAGTKNSFQTLQMKLENITNPWSPRHRVVQPTLEQTQYSWERQAAFRFKRKLPKYLLFTSPQENPWGHKRSYRLQIHSEspecificaciones
NP_001082 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ABP/AOC1/DAO/DAO1/KAO | |
ABP1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
26 | |
ABP1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
LHTHLIGNIHTHLVHYRVDLDVAGTKNSFQTLQMKLENITNPWSPRHRVVQPTLEQTQYSWERQAAFRFKRKLPKYLLFTSPQENPWGHKRSYRLQIHS | |
RUO | |
ABP1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |