Learn More
Abnova™ Human ABCE1 Partial ORF (NP_002931, 500 a.a. - 597 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002931 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 6059 |
Peso molecular | 36.52kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16194455
|
Abnova™
H00006059-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16184455
|
Abnova™
H00006059-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a member of the superfamily of ATP-binding cassette (ABC) transporters. ABC proteins transport various molecules across extra- and intra-cellular membranes. ABC genes are divided into seven distinct subfamilies (ABC1, MDR/TAP, MRP, ALD, OABP, GCN20, White). This protein is a member of the OABP subfamily. Alternatively referred to as the RNase L inhibitor, this protein functions to block the activity of ribonuclease L. Activation of ribonuclease L leads to inhibition of protein synthesis in the 2-5A/RNase L system, the central pathway for viral interferon action. Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: AARVVKRFILHAKKTAFVVEHDFIMATYLADRVIVFDGVPSKNTVANSPQTLLAGMNKFLSQLEITFRRDPNNYRPRINKLNSIKDVEQKKSGNYFFLEspecificaciones
NP_002931 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.52kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ABC38/OABP/RLI/RNASEL1/RNASELI/RNS4I | |
ABCE1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
6059 | |
ABCE1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
AARVVKRFILHAKKTAFVVEHDFIMATYLADRVIVFDGVPSKNTVANSPQTLLAGMNKFLSQLEITFRRDPNNYRPRINKLNSIKDVEQKKSGNYFFL | |
RUO | |
ABCE1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |