Learn More
Abnova™ Human ABCC6 Full-length ORF (NP_001072996.1, 1 a.a. - 99 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001072996.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 368 |
Peso molecular | 37.2kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16191761
|
Abnova™
H00000368-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16181761
|
Abnova™
H00000368-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a member of the superfamily of ATP-binding cassette (ABC) transporters. ABC proteins transport various molecules across extra- and intra-cellular membranes. ABC genes are divided into seven distinct subfamilies (ABC1, MDR/TAP, MRP, ALD, OABP, GCN20, White). The encoded protein, a member of the MRP subfamily, is involved in multi-drug resistance. Mutations in this gene cause pseudoxanthoma elasticum. Alternatively spliced transcript variants that encode different proteins have been described for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MAAPAEPCAGQGVWNQTEPEPAATSLLSLCFLRTAGVWVPPMYLWVLGPIYLLFIHHHGRGYLRMSPLFKAKMVAAIPGSLEPGNVRGRQGTGWNLVKSEspecificaciones
NP_001072996.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.2kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ABC34/ARA/EST349056/MLP1/MOATE/MRP6/PXE/PXE1 | |
ABCC6 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
368 | |
ABCC6 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
RUO | |
ABCC6 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |