missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human AASDHPPT Partial ORF (NP_056238, 1 a.a. - 99 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_056238
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 60496
Peso molecular 36.63kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16199436
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00060496-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16189436
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00060496-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

The protein encoded by this gene is similar to Saccharomyces cerevisiae LYS5, which is required for the activation of the alpha-aminoadipate dehydrogenase in the biosynthetic pathway of lysine. Yeast alpha-aminoadipate dehydrogenase converts alpha-biosynthetic-aminoadipate semialdehyde to alpha-aminoadipate. It has been suggested that defects in the human gene result in pipecolic acidemia. [provided by RefSeq]

Sequence: MVFPAKRFCLVPSMEGVRWAFSCGTWLPSRAEWLLAVRSIQPEEKERIGQFVFARDAKAAMAGRLMIRKLVAEKLNIPWNHIRLQRTAKGKPVLAKDSS
Especificaciones

Especificaciones

NP_056238
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
AASD-PPT/CGI-80/DKFZp566E2346/LYS2/LYS5
AASDHPPT
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
60496
AASDHPPT (Human) Recombinant Protein (Q01)
MVFPAKRFCLVPSMEGVRWAFSCGTWLPSRAEWLLAVRSIQPEEKERIGQFVFARDAKAAMAGRLMIRKLVAEKLNIPWNHIRLQRTAKGKPVLAKDSS
RUO
AASDHPPT
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications