Learn More
HuC Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno HuC
Concentración 0.18 mg/mL
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16816485
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
55047-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
16806485
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
55047-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
The antibody has no cross reaction to other ELAVL members.
HUC, belongs to the RRM elav family. It binds to AU-rich sequences (AREs) of target mRNAs, including VEGF mRNA. ELAVL3 may also bind poly-A tracts via RRM 3. It is involved in neuronal differentiation and maintece.
Especificaciones
Especificaciones
HuC
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
Q14576, Q60900
15571, 1995, 282824
Peptide
Primary
-20°C
ELAVL3
0.18 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ELAV like protein 3, ELAVL3, Hu antigen C, HUC, HUCL, PLE21
ELAVL3
IgG
Antigen Affinity Chromatography